Learn More
Fast Green FCF, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11443054
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 11443054
Marca: Fisher BioReagents BP12310
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fast Green FCF is a protein stain for collagenous tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fast Green FCF
Punto di fusione 290°C
CAS 2353-45-9
Intervallo percentuale saggio ≥90.0 %
Formula molecolare C37H34N2Na2O10S3
Numero MDL MFCD00013053
Indice di Merck 15, 3978
Sinonimo FD & C Green No. 3
Identificazione Pass Test
InChI Key XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC Name disodium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-5-hydroxybenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 808.84
PubChem CID 16887
Lambda max 620 to 624nm
Peso formulazione 808.85
Percent Purity ≥90.0%
Imballaggio Glass Bottle
N. indice colori 42053
Colore Red
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fast Green FCF
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.