Learn More
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals
- Lint free cleaning on virtually any surface
- Eliminates the need for cleaning agents in many cases
- Ideal for cleaning furniture and sanitary ware
- Can be used on all types of surfaces, including fragile surfaces
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 360 mm |
| Materiale | Microfiber |
| Colore | Blu |
| Descrizione | Semi-disposable |
| Dimensioni (L x P) | 400 x 360 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quick and Effective Cleaning |
| Quantità confezione | 10/Pk. |