Learn More
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Codice prodotto. 17198580
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17198580
Marca: Scotch-Brite™ 7000033496
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Semi-disposable microfiber wipes with great cleaning properties. Offers quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals on a range of surfaces.
  • Quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals
  • Lint free cleaning on virtually any surface
  • Eliminates the need for cleaning agents in many cases
  • Ideal for cleaning furniture and sanitary ware
  • Can be used on all types of surfaces, including fragile surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleaning Cloth
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema metrico) 360 mm
Materiale Microfiber
Colore Yellow
Descrizione Semi-disposable
Dimensioni (L x P) 400 x 360 mm
Da utilizzare con (applicazione) Quick and Effective Cleaning
Quantità confezione 10/Pk.