Learn More
Thermo Scientific Chemicals Favipiravir
Codice prodotto. 17291276 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 17291276
Marca: Thermo Scientific Chemicals 468691000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 259793-96-9 | C5H4FN3O2, C5H4FN3O2 | 157.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259793-96-9
Formula molecolare C5H4FN3O2
Tekniske data
Materiale o nome chimico Favipiravir
Quantità 100 mg
Punti di ebollizione 52.6°C
Peso formulazione 157.09
InChI Key ZCGNOVWYSGBHAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=NC(F)=CNC1=O
IUPAC Name 6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 157.10
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Favipiravir
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contiene: Favipiravir
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.