Learn More
FBPase-1 Inhibitor, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7082450
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 15466819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65298.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A cell-permeable benzoxazolo-sulfonamide compound that inhibits hFBPase-1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable benzoxazolo-sulfonamide compound that inhibits hFBPase-1
CAS 883973-99-7
Formula molecolare C13H7Cl3N2O3S
Peso formulazione 377.60g/mol
Sinonimo F16BPase Inhibitor
Sensibilità Light Sensitive
Solubilità Soluble in DMSO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid