Learn More
Novus Biologicals™ FBXO33 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology |
| Bersaglio | FBXO33 |
| Sinonimo | BMND12, c14_5247, F-box only protein 33, F-box protein 33, Fbx33 |
| Simbolo del gene | FBXO33 |