Learn More
Abnova™ FBXO45 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164707
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16132397
Marca: Abnova™ H00200933Q01.10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Human FBXO45 partial ORF ( XP_117294.3, 39 a.a. - 148 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: LPSRVLELVFSYLELSELRSCALVCKHWYRCLHGDENSEVWRSLCARSLAEEALRTDILCNLPSYKAKIRAFQHAFSTNDCSRNVYIKKNGFTLHRNPIAQSTDGARTKI
Specifica
Numero di accesso XP_117294.3
ID gene (immissione) 200933
Nome F-box protein 45
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene Fbx45
Simbolo del gene FBXO45
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer