Learn More
FCGR2A / CD32a Mouse anti-Human, Clone: 1D3F1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | FCGR2A / CD32a |
|---|---|
| Clone | 1D3F1 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16808495
|
Proteintech
66529-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16898485
|
Proteintech
66529-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes one member of a family of immunoglobulin Fc receptor genes found on the surface of many immune response cells. The protein encoded by this gene is a cell surface receptor found on phagocytic cells such as macrophages and neutrophils, and is involved in the process of phagocytosis and clearing of immune complexes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Specifica
| FCGR2A / CD32a | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD32, CD32A, CDw32, Fc gamma RII a, Fc gamma RIIa, FCG2, FcGR, FCGR2, FCGR2A, FCGR2A1, FcRII a, IGFR2, IgG Fc receptor II a | |
| FCGR2A | |
| IgG2b | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 1D3F1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P12318 | |
| 2212 | |
| FCGR2A / CD32a Fusion Protein Ag25878 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FCGR2A |