Learn More
Abnova™ FCN3 Recombinant Protein
Codice prodotto. 16132562
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16132562
Marca: Abnova™ H00008547P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH20731
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 8547
Peso molecolare 57.42
Nome FCN3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 25 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MDLLWILPSLWLLLLGGPACLKTQEHPSCPGPRELEASKVVLLPSCPGAPGSPGEKGAPGPQGPPGPPGKMGPKGEPGPRNCRELLSQGATLSGWYHLCLPEGRALPVFCDMDTEGGGWLVFQRRQDGSVDFFRSWSSYRAGFGNQESEFWLGNENLHQLTLQGNWELRVELEDFNGNRTFAHYATFRLLGEVDHYQLALGKFSEGTAGDSLSLHSGRPLTTYDADHDSSNSNCAVIVHGAWWYASCYRSNLNGRYAVSEAAAHKYGIDWASGRGVGHPYRRVRMMLR
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene FCNH/HAKA1/MGC22543
Nome comune FCN3
Simbolo del gene FCN3
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution