Learn More
Ohaus™ FD Series Food Portioning Scale
Codice prodotto. 12982611 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 3kg; Linearity: ±0.2 g
Codice prodotto. 12982611
Marca: Ohaus™ 71210143
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Autonomia della batteria 120 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di batteria Lead-acid
Calibrazione User-selectable external span or linearity calibration
Certificazione/Conformità NSF Listed/Certified to NSF/ANSI 169-2005
Tipo di collegamento Not Applicable
Struttura Stainless steel housing and platform, up-front level indicator
Capacità 3 kg
Tipo di display 7-segment Backlit LCD
Leggibilità 0.100000 g
Tipo di tastierino 4 button membrane switch
Linearità 0.200000 g
Modello FD3H
Classe di protezione IP43
Ripetibilità 0.2 g
Risoluzione 30000
Tempo di stabilizzazione <2 sec.
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Tipo FD Series Food Portioning Scale
Modalità di pesatura Pound, decimal ounce, 3/4, 1/2 and 1/4 fractional ounce, gram, kilogram, combined lb:oz display (either decimal or fractional ounces)
Dimensioni (L x P) 300.00 x 223.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 300.00 x 223.00 x 71.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.80 in.
Larghezza (sistema metrico) 223.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.80 in.
Altezza (sistema metrico) 71.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 11.80 in.
Profondità (sistema metrico) 300.00 mm
Peso (sistema metrico) 3.6 kg
Requisiti elettrici 9 VDC 0.5 A AC Wall Adapter, 100/120 VAC 50/60 Hz
Tensione 9/100 to 120 V
Frequenza 50/60 Hz