Learn More
Ohaus™ FD Series Food Portioning Scale
A multi-use portioning scale designed for use in the food service industry
645.00€
Specifica
Autonomia della batteria 120 Hr.
Tipo di batteria Internal rechargeable sealed lead-acid battery
Calibrazione User-selectable external span or linearity calibration
Certificazione/Conformità NSF, HACCP
Struttura Stainless Steel housing and platform, up-front level indicator
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
11870152
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
71170445
FD15
645.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11860152
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ohaus™
71170444
FD6
645.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The OHAUS FD is a rugged, multi-use portioning scale designed for use in food service applications. Ideally suited for food portioning and checkweighing, the FD combines an easily cleaned design, fast display and high precision load cell. Designed for use in restaurants, bakeries, food manufacturing and other areas requiring fast operation and flexibility, the OHAUS FD scale offers durability and cleanliness in one economical design.
Specifica
Specifica
120 Hr.
User-selectable external span or linearity calibration
Stainless Steel housing and platform, up-front level indicator
4 button membrane switch
<2 sec.
FD Series Food Portioning Scale
300 mm
71 mm
9 VDC 0.5 A AC Wall Adapter, 100/120 VAC 50/60 Hz
50/60 Hz
Internal rechargeable sealed lead-acid battery
NSF, HACCP
5-digit, 7-segment Backlit Blue LCD
IP43
-10°C to +40°C
Pound, decimal ounce, 3/4, 1/2 and 1/4 fractional ounce, gram, kilogram, combined lb:oz display (either decimal or fractional ounces)
223 mm
3.6 kg
9/100 to 120 V