missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fedratinib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16424976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16424976

Marca: Medchem Express HY10409

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fedratinib (TG-101348) is a potent, selective, ATP-competitive and orally active JAK2 inhibitor with IC50s of 3 nM for both JAK2 and JAK2V617F kinase. Fedratinib shows 35- and 334-fold selectivity over JAK1 and JAK3, respectively. Fedratinib induces cancer cell apoptosis and has the potential for myeloproliferative disorders research.

Fedratinib (TG-101348) is a potent, selective, ATP-competitive and orally active JAK2 inhibitor with IC50s of 3 nM for both JAK2 and JAK2V617F kinase. Fedratinib shows 35- and 334-fold selectivity over JAK1 and JAK3, respectively. Fedratinib induces cancer cell apoptosis and has the potential for myeloproliferative disorders research.

Specifica

Materiale o nome chimico Fedratinib
CAS 936091-26-8
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H36N6O3S
Quantità 100 mg
Sinonimo TG-101348 SAR 302503
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (238.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)OCCN4CCCC4)=NC=C2C)=C1)(NC(C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 524.68
Peso formulazione 524.68
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato