missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf Feet for CellXpert CS220

Codice prodotto. 30213518 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
2 cm
9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30213518

Marca: Eppendorf 6740070020

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Accessory for CellXpert™ CS220 CO2 Incubator Shaker.

  • 1 fixed and 3 height-adjustable
  • For single device or 2 to 3x stack,
  • Choose between 2 cm and 9 cm
  • Eppendorf service required for installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Feet
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) CellXpert CS220
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato