missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf Feet for CellXpert CS220
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
2 cm
9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 1 fixed and 3 height-adjustable
- For single device or 2 to 3x stack,
- Choose between 2 cm and 9 cm
- Eppendorf service required for installation
Specifica
Specifica
| Product Type | Feet |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CellXpert CS220 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto