Learn More
Fehling A solution
Codice prodotto. p-133254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
Product Code. 10185200
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific 270800010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-98-7
Formula molecolare CuO4S
Molecular Weight (g/mol) 159.602
Numero MDL MFCD00010981
InChI Key ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC Name copper;sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifications
Materiale o nome chimico Fehling A solution
Colore Blue
Formula lineare CuSO4
Densità 1.04g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 159.61
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 L
Forma fisica Soluzione
compliance-icons
Product Identifier
  • Fehling A solution
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .