Learn More
Fehling's reagent II for sugars, For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
1.5 L
2.5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1.50L
1L
2.50L
250mL
30L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fehling’s reagent II for sugars |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| Numero MDL | MFCD00012467 |
| Numero UN | UN1824 |
| Densità | 1.23-1.25g/mL at 20°C |
| Quantità | 1.5 L |