Learn More
Fehling's reagent II for sugars, For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15635040 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
1.5 L
2.5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1.50L
1L
2.50L
250mL
30L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15635040
Marca: Honeywell-Fluka 360191L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fehling’s reagent II for sugars
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
Numero MDL MFCD00012467
Numero UN UN1824
Densità 1.23-1.25g/mL at 20°C
Quantità 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fehling
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide