Learn More
Fehling's reagent II for sugars, For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15675040 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
1.5 L
2.5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek
1.50L
1L
2.50L
250mL
30L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15675040
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 360194X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
for determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Fehling’s reagent II for sugars
Nota nome For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100°C
CAS min. % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS max % <90.0000%, <30.0000%
Numero MDL MFCD00012467
Numero UN UN1824
Densità 1.23-1.25 g/mL at 20 °C
Sinonimo Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Alkaline potassium sodium tartrate
Grado Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 4 x 2.5 L
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.