Learn More
Fehling's reagent II for sugars, For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
1.5 L
2.5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1.50L
1L
2.50L
250mL
30L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fehling’s reagent II for sugars |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| Numero MDL | MFCD00012467 |
| Numero UN | UN1824 |
| Densità | 1.23-1.25g/mL at 20°C |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fehling
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide