missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feline coronavirus, Mouse anti-Viruses, Clone: HM593, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB15687.1mg
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Feline coronavirus | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 10 mM Phospate buffered saline, pH 7.2 (0.05% sodium azide). | |
| Coronavirus. | |
| RUO | |
| This antibody reacts with feline coronavirus, canine coronavirus and transmissible gastroenteritis coronavirus. | |
| Store at 4°C. | |
| Liquid |
| ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| HM593 | |
| ELISA Western Blot Immunofluorescence Immunohistochemistry The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto