Learn More
Cytiva Female Luer
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Connettori:
Female Luer to Female Luer
Female Luer to Male Luer
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Polyamide connectors, pack of 10.Accessory for the Cytiva MidGee and MidGee Hoop cross-flow cartridge filtration system
Specifica
Specifica
| Connettori | Female Luer to Male Luer |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Male Luer Adopter |
| Materiale | Nylon |
| Tipo | Luer Adapter |