Learn More
Cytiva Female Luer Lock Connector for ÄKTA Systems
Codice prodotto. 12471100 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12471100
Marca: Cytiva 18112038
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cytiva Female Luer Lock Connector can be used with Autosampler A-900 and A-905, an integral component of numerous ÄKTA chromatography systems.
Cytiva Female Luer Lock Connector can be used with numerous ÄKTA liquid chromatography systems, including: ÄKTAexplorer™, ÄKTApurifier™, ÄKTAfplc™, or ÄKTAmicro™ systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Female Luer Lock Connector
Collegamenti Luer lok, female
Quantità 1 Ea.
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autosampler A-900 and A-905, Used in Numerous ÄKTA Systems, Including: ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier, Ä