Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style Caps
Codice prodotto. p-200105062 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale (guarnizione):
Clear Polycarbonate
White Nylon
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 30052968
Marca: Value Plastics 5012053
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seal luer ports with a secure and leak-proof connection
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Ideal for capping off fluid transfer system. Thread design provides a secure closure—preventing contamination
Specifica
Certificazione/Conformità Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Quantità confezione 25/Pk.
Ingresso Female Luer Thread, Cap
Materiale (guarnizione) White Nylon