Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to NPT Adapter Fittings, Straight
Codice prodotto. p-200105063 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale (guarnizione):
Prolypropelene
White Nylon
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 30053952
Marca: Value Plastics 5011995
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Ingresso 1/8-27 NPT(M) Thread
Materiale (guarnizione) Prolypropelene