Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to UNF Threaded Adapter Fittings, Straight
Codice prodotto. 30053992 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
1/4-28 UNF(M)
10-32 UNF(M)
Ingresso:
Female Luer with 1/4 in. Hex
Female Luer with 5/16 in. Hex
Materiale (guarnizione):
Nylon
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 30053992
Marca: Value Plastics 5012084
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Specifica
Certificazione/Conformità Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Quantità confezione 25/Pk.
Ingresso Female Luer with 5/16 in. Hex
Dimensioni filo 1/4-28 UNF(M)
Materiale (guarnizione) Nylon