Learn More
Fenofibrate, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18014992
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 18014992
Marca: Tocris Bioscience 4113/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PPARα agonist
PPARα agonist; hypolipidemic. Attenuates insulin resistance and increases high-density lipoprotein-cholesterol in db/db mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fenofibrate
CAS 49562-28-9
Formula molecolare C20H21ClO4
Quantità 50 mg
Sinonimo fenofibrate, procetofen, antara, lipanthyl, lipantil, tricor, fenobrate, lipidil, secalip, fenoglide
InChI Key YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC Name propan-2-yl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 360.834
PubChem CID 3339
ChEBI CHEBI:5001
Peso formulazione 360.83
Percent Purity >99%