missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenretinide, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16452577

Marca: Medchem Express HY15373

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.

Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.

Specifica

Materiale o nome chimico Fenretinide
CAS 65646-68-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H33NO2
Quantità 50 mg
Sinonimo 4-HPR
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 130 mg/mL (332.01 mM)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C(NC2=CC=C(O)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 391.55
Peso formulazione 391.55
Percent Purity 99.08%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato