Learn More
Cylindrospermopsin solution, 10 μg/mL in water, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15901081 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 15901081
Marca: Honeywell Fluka R10871ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
10 μg/mL in water, analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 143545-90-8
Forma fisica Liquid
Industry Type Cyanobacterial Toxins
Quantità 1 mL
Grado Analytical Standard