Learn More
BRAND™ FEP Filling Tube
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.0 mm
7.6 mm
Overall Length (Metric):
1.5 m
10 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In FEP.
- Eroga volumi accurati direttamente da fusti e ricariche sfuse.
- Da utilizzare con Dispensette™III/Organic
Specifica
Specifica
| Materiale | FEP |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.0 mm |
| Overall Length (Metric) | 1.5 m |
| Da utilizzare con | Dispensette™III/Organic |