Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type T, 24-Gauge
Codice prodotto. 11796428 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
ANSI
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11796428
Marca: Digi-Sense 0854113
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Make your own extension cables Type T, 24-Gauge Thermocouple Wire.
  • Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
  • Meets ANSI and ASTM standards.
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI
Temperatura (sistema metrico) -73°C to +900°C
Tipo Thermocouple Wire
Isolamento FEP
Temperatura (sistema imperiale) -99.4°F to +1652°F
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30 m