Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo PEEK
Codice prodotto. p-8003250
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.20 mm
4 mm
4.8 mm
5.6 mm
8.0 mm
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
Codice prodotto. 11908169
Marca: Saint Gobain Life Sciences 9570201
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tygon™ SPT-3350 Silicone Tubing for food and beverage transfer.
Tygon™ SPT-3350 tubing from Saint-Gobain is ideal for food and beverage dispensing. It is up to three times smoother than other silicone tubing.
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractable help maintain fluid integrity
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Complete inventory of standard sizes available, including metric sizes
Typical Applications
  • Food and beverage dispensing
Tygon™ SPT-3350 tubing meets FDA 21 CFR 175.300 and NSF 51 certification.
Tygon™ SPT-3350 silicone tubing has a Master File with the U.S. Food and Drug Administration.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, 3-A
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.06 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.13 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 3.20 mm
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 1/32 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Elongazione 770%
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni sensibili
Min. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Quantità confezione 1 ciascuno
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Durezza 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Product Type Tubing