Learn More
Cole-Parmer FEP Tubing
Codice prodotto. 30054234 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/2 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
7/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
9/16 in.
missing translation for 'unitSize'
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30054234
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5011917
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Chemically inert, thermal-resistant rigid tubing with optical clarity
Made of 100% virgin-grade fluorinated ethylene propylene (FEP). Excellent chemical and thermal resistance. Great optical clarity—easily view your sample in use. Sterilize by autoclave, EtO, and chemical sterilants. Complies with FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, NSF 51, NSF 61, NSF 372, and ASTM D2116. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spécification
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;NSF-51;NSF-61;RoHS;USP
Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3/16 in.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis