Learn More
Masterflex™ FEP Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
8.0 mm
Spessore (sistema metrico):
0.4 mm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Descrizione
- Applications: Demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical, and automotive applications.
- Excellent for the transfer of extreme temperature or highly corrosive materials.
- Good for high-purity work.
- Chemically inert.
- Nontoxic.
- Heat-resistant.
- Low coefficient of friction.
- Doesn't deteriorate with age.
- Tough, but bends even at low temperatures.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | European Pharmacopoeia;Non-DEHP;NSF-51;ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP;3A;NSF-61 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8.0 mm |
| Materiale | FEP |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9.6 mm |
| Overall Length (Metric) | 7.6 m |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -270°C |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave, ETO, or dry heat |
| Colore | Semitrasparente |
| Vedi altri risultati |