Learn More
Cytiva FEP Tubing Kit
Codice prodotto. 12495710 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
1 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12495710
Marca: Cytiva 28980984
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be used as inlet or outlet tubing for AKTA Avant systems
Inlet tubing for ÅKTA avant 25 or outlet tubing for ÅKTA avant 150.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tubing Kit
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/8 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Quantità confezione 1 Pack
Materiale FEP