Learn More
Thermo Scientific™ dm5CTP
Codice prodotto. 10101390 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 μmol
Dimensione della confezione:
0.10mL
Codice prodotto. 10101390
Marca: Thermo Scientific™ R0431
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Synthesize methylated DNA with the modified nucleotide dm5CTP.
dm5CTP (2'-deoxy-5'-methylcytidine 5'-triphosphate) modified nucleotide is used in synthesis of methylated DNA. It supplied as 10 mM aqueous solution titrated to pH 7.0 with NaOH.
dm5CTP can be enzymatically incorporated into DNA with Taq DNA Polymerase, Klenow Fragment.
General Characteristics:
  • lambdamax = 279nm, extinction coefficient = 8.77x103 M-1 x cm-1 (pH 7.0)
Quality Control:
  • Functionally tested in PCR with taq DNA Polymerase
  • Greater than 96% purity confirmed by HPLC
  • Free of endo-, exodeoxyribonuclease, phosphatase and nicking activities
Recommended for:
Synthesis of methylated DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 10 mM
Content And Storage -20°C
Quantità 1 μmol
Product Type dm5CTP