Learn More
Thermo Scientific™ DTT
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Il DTT (DL-ditiotreitolo; reattivo di Cleland) viene utilizzato per stabilizzare gli enzimi e altre proteine che possiedono gruppi liberi di sulfidrile. È stata dimostrata la sua capacità di ripristinare l'attività persa tramite ossidazione di questi gruppi in vitro. Il DTT riduce quantitativamente i ponti disolfuro e mantiene i monotioli in uno stato ridotto.
A una concentrazione finale di 0.1 M, il DTT viene inoltre ampiamente utilizzato per la disgregazione dei ponti disolfuro proteici nell'elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecil solfato.
Caratteristiche principali
- Senza endo/esodesossiribonucleasi, ribonucleasi e fosfatasi.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.1 M |
| Product Type | DTT (Dithiothreitol) |
| Quantità | 5 g |
Sicurezza e movimentazione
- DTT
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-