Learn More
Thermo Scientific™ Kit GeneJET™ Plasmid Maxiprep
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers greater than 400 ng/μL of high copy plasmid DNA that can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
Highlights
- Efficient—high yields up to 750 μg of high quality plasmid DNA from 250 mL of bacterial culture
- High concentration of DNA purified— >400 ng/μL
- Convenient—spin column format, centrifuge or vacuum protocols
- Fast—procedure takes 60 minutes, considerably faster than using gravity flow columns
Applications
Isolated plasmid DNA is suitable for all conventional molecular biology procedures, including:
- Transfection of robust cell lines
- FastDigest restriction enzyme digestion
- Automated fluorescent sequencing
- PCR
- Cloning
- Transformation
- In vitro transcription
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 400 ng/μL |
| Tipo di colonna | Spin Column |
| Formato | Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Column |
| Bilancia | Maxi |
| Tipo di campione | Bacteria |
| Da utilizzare con (applicazione) | Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Transfection, Cloning, Sequencing, In Vitro Transcription, Transformation, Nucleic Acid Labeling, PCR |
| Compatibilità ad alta produttività | Not High-throughput Compatible (Manual) |
| N. di reazioni | 10 preparazioni |
| Prep Scale | > 200 μg (Large-Scale) Plasmid DNA |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride