Learn More
Thermo Scientific™ Kit GeneJET™ Plasmid Midiprep
Codice prodotto. 11541645 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 Preps
25 Preps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11541645
Marca: Thermo Scientific™ K0482
Designed for large-scale isolation of high quality plasmid DNA from recombinant E.coli cultures.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Midiprep Kit, sufficient for 25 preps, is designed for large scale isolation of high quality plasmid DNA from recombinant E. coli cultures. The kit utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers up to 200 μg of high copy number plasmid DNA. The purified plasmid DNA can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
Highlights
  • Efficient—high yields up to 200 μg of high quality plasmid DNA from 50 mL of bacterial culture
  • High concentration of DNA purified— >400 ng/μL
  • Convenient—spin column format, centrifuge or vacuum protocols
  • Fast—procedure takes 60 minutes, considerably faster than using gravity flow columns
Applications
Isolated plasmid DNA is suitable for all conventional molecular biology procedures, including:
  • FastDigest restriction enzyme digestion
  • Automated fluorescent sequencing
  • PCR
  • Cloning
  • Transformation
  • In vitro transcription
  • Transfection of robust cell lines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 400 ng/μL
Tipo di colonna Spin Column
Formato Spin Column
Isolation Technology Silica Column
Bilancia Midi
Tipo di campione Bacteria
Da utilizzare con (applicazione) Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Transfection, Cloning, Sequencing, In Vitro Transcription, Transformation, Nucleic Acid Labeling, PCR
Compatibilità ad alta produttività Not High-throughput Compatible (Manual)
Prep Scale 100-200 μg (Medium-Scale) Plasmid DNA
Linea di prodotti GeneJET
Product Type Plasmid MidiPrep Kit
Quantità 100 Preps
Bersaglio Plasmid DNA
Durata del test 60 min.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, tritonX-100, guanidine hydrochloride