Learn More
Thermo Scientific™ DNA Polimerasi Pfu
Codice prodotto. 10631231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
DNA Polimerasi Pfu
DNA Polimerasi Pfu (ricombinante)
Pfu DNA Polymerase
Quantità:
100 U
500U
Dimensione della confezione:
100 unità
500 unità
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Quantità unitSize
10631231 DNA Polimerasi Pfu 100 U 100 unità
10180690 Pfu DNA Polymerase 500U 500 unità
10339879 DNA Polimerasi Pfu (ricombinante) 100 U 100 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10631231 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EP0571
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Optimize PCR applications requiring high fidelity with this highly thermostable DNA polymerase.
Pfu DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase from the hyperthermophilic archaeum Pyrococcus furiosus. The enzyme catalyzes the template-dependent polymerization of nucleotides into duplex DNA in the 5’→3’ direction. Pfu DNA Polymerase also exhibits 3’→5’ exonuclease (proofreading) activity that enables the polymerase to correct nucleotide incorporation errors. It has no 5’→3’ exonuclease activity.
Highlights
  • Eight times more accurate than Taq DNA polymerase
  • Highly thermostable – remains 95% active after 2 hours incubation at 95°C
  • Generates blunt-end PCR products
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, fluorescently-labeled nucleotides)
  • Increased PCR yields with native Pfu DNA Polymerase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione DNA Polimerasi Pfu
Quantità 100 U
Da utilizzare con (applicazione) PCR ad alta fedeltà; generazione di prodotti PCR per clonazione ed espressione; RT-PCR per clonazione ed espressione di cDNA; clonazione PCR Blunt-end (1); mutagenesi diretta al sito, Standard PCR, Cloning, RT-PCR, Site-directed Mutagenesis
Termostabilità 95% attivo dopo 2 ore di incubazione a 95°
Include 0.6 ml 10X tampone Pfu con (NH4)2SO2, 0.60 ml 10X tampone Pfu con MgSO4 e 0.06 ml 25 mM MgSO4