Learn More
Thermo Scientific™ Miscela master per qPCR Maxima™ SYBR™ Green/ROX 2X
Codice prodotto. 11873913 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
1000 reazioni da 25 µl
200 reazioni da 25 µl
4000 reazioni da 25 µl
Dimensione della confezione:
1000 reazioni
200 reazioni
4000 reazioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11873913 200 reazioni da 25 µl 200 reazioni
11883913 1000 reazioni da 25 µl 1000 reazioni
11893913 4000 reazioni da 25 µl 4000 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11873913 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore K0221
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ready-to-use solution optimized for qPCR and 2-step RT-qPCR.
The master mixes include Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs in an optimized PCR buffer. Only template and primers need to be added. The SYBR Green I intercalating dye allows for DNA detection and analysis without using sequence-specific probes.
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in combination with an optimized buffer ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP is included in the mix for optional carry-over contamination control using uracil DNA glycosylase (UDG). The use of Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in real-time PCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral, and cDNA templates. Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes are compatible with most real-time thermal cyclers.
  • Specificity - Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
  • Sensitivity - detects low copy number targets
  • Wide linear range - accurate quantification across 9 orders of magnitude
  • Reproducibility and convenience - ready-to-use 2X master mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Content And Storage Contains:
• 2 x 1.25 mL Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 200 x 25 μL reactions.
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Metodo di rilevamento SYBR
Formato Tube
GC-Rich PCR Performance High
PCR Method qPCR
Polimerasi Taq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Linea di prodotti Maxima
Product Type Real Time PCR SYBR Master Mix
Quantità 200 reactions
Sufficiente per 200 Reactions of 25 μL
Da utilizzare con (applicazione) Gene Expression
N. di reazioni 200 reazioni da 25 µl
Tipo di campione DNA, dsDNA
Volume 2 x 1.25 mL