Learn More
Thermo Scientific™ T3 RNA Polymerase
Produktkod. 10849020 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
10,000 U
Förpackningsstorlek:
10000 unità
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10849020
Brand: Thermo Scientific™ EP0102
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Thermo Scientific™ Fermentas T3 RNA Polymerase is a DNA-dependent RNA polymerase with strict specificity for its double-stranded promoter.
Thermo Scientific™ Fermentas Bacteriophage T3 RNA polymerase is DNA-dependent RNA polymerase with strict specificity for their respective double-stranded promoters.
It catalyzes the 5'=>3' synthesis of RNA on either single-stranded DNA or double-stranded DNA downstream from its promoter.
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-labeled nucleotides)
Recommended for:
Synthesis of unlabeled and labeled RNA that can be used: for hybridization (1), in vitro RNA translation (2); as aRNA (3), siRNA (4), substrate in RNase protection assays (5), template for genomic DNA sequencing.
Note:
Consensus promoter sequences: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA–T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA–T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG–SP6 The position in bold (+1) indicates the first nucleotide incorporated into RNA during transcription. Only bases at this position through +3 are critical for transcription, and they must be a G and a purine base, respectively (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Concentrazione 20U/µL
Descrizione T3 RNA Polymerase
Da utilizzare con (applicazione) Synthesis of unlabeled and labeled RNA that can be used: for hybridization (1), in vitro RNA translation (2); as aRNA (3), siRNA (4), substrate in RNase protection assays (5), template for genomic DNA sequencing.
Include 1mL of 5X Transcription Buffer
Quantità 10,000 U
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.