Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi T4
Codice prodotto. 10531051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Units
500 Units
Dimensione della confezione:
100 unità
500 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10531051 500 Units 500 unità
10680281 100 Units 100 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10531051 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EP0062
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ensure accuracy in DNA synthesis with template-dependent T4 DNA Polymerase that catalyzes the 5'-3' synthesis from primed single-stranded DNA.
T4 DNA Polymerase, a template-dependent DNA polymerase, catalyzes 5'-3' synthesis from primed single-stranded DNA. The enzyme has a 3'-5' exonuclease activity, but lacks 5'-3' exonuclease activity.
Highlights
  • Stronger 3'-5' exonuclease activity on single-stranded than on double-stranded DNA and greater (more than 200 times) than DNA polymerase I, E. coli,and Klenow fragment
  • Active in Thermo Scientific restriction enzyme, PCR, RT and T4 DNA Ligase buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 5 U/μL
Polimerasi T4 DNA Polymerase
Quantità 500 Units
Include 2 x 1 ml di buffer di reazione 5X