Learn More
Thermo Scientific™ Uracil-DNA glicosilasi (UDG, UNG)
Uracil-DNA Glycosylase (UDG, UNG) catalyzes the hydrolysis of the N-glycosylic bond between uracil and sugar in DNA and prevents carry-over of DNA in PCR reactions.
69.50€ - 273.00€
Specifica
Concentrazione | 1 U/μL |
---|---|
Content And Storage | Uracil-DNA glycolase (1 U/μL) and 10X Reaction Buffer. Store at -20°C. |
Enzyme | Uracil-DNA Glycosylase |
Compatible Buffer | 10X Reaction Buffer |
Product Type | Uracil DNA Glycosylase |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10621041
|
Thermo Scientific™
EN0361 |
200 U |
69.50€
200 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10631041
|
Thermo Scientific™
EN0362 |
5 x 200U |
273.00€
pezzi 5 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Uracil-DNA Glycosylase (UDG, UNG) catalyzes the hydrolysis of the N-glycosylic bond between uracil and sugar, leaving an apyrimidinic site in uracil-containing single or double-stranded DNA. The enzyme shows no activity on RNA.
Highlights
- Active in Thermo Scientific buffers for restriction enzymes and thermophilic polymerases
Specifica
1 U/μL | |
Uracil-DNA Glycosylase | |
Uracil DNA Glycosylase |
Uracil-DNA glycolase (1 U/μL) and 10X Reaction Buffer. Store at -20°C. | |
10X Reaction Buffer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.