Learn More
Ferric Ammonium Sulphate R2 solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| CAS | 74738-17-3 |
| Quantità | 1000 mL |
| Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1037702 |
| Formula molecolare | C11H6Cl2N2 |
| Sinonimo | fenpiclonil, beret, 3-2,3-dichlorophenyl-4-cyanopyrrole, fenpiclonil iso, 4-2,3-dichlorophenyl-1h-pyrrole-3-carbonitrile, unii-21ocb8kdq9, 4-cyano-3-2,3-dichlorophenyl pyrrole, 21ocb8kdq9, 1h-pyrrole-3-carbonitrile, 4-2,3-dichlorophenyl, 4-2,3-dichlorophenyl pyrrole-3-carbonitrile |
| InChI Key | FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N |
| IUPAC Name | 4-(2,3-dichlorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 237.083 |
| PubChem CID | 91724 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ferric ammonium sulphate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1037702 (RP 077)
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.