Learn More
Ferrocene, 99%
Codice prodotto. p-7080356
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11344949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087202.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Ferrocene is used as a catalyst for carbon nanotubes and for rocket propellants. It is also used in the fuel for petrol engines, gasoline antiknock, luminous sensitive materials and exhibit anticancer activity. It acts as a photosensitive catalyst and promote the photochemical degadation of plastic films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-54-5
Formula molecolare C10H10Fe
Molecular Weight (g/mol) 186.04
Numero MDL MFCD00001427
InChI Key DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC Name cyclopenta-1,3-diene;iron
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrocene
Punto di fusione 173°C to 174°C
Colore Yellow to Orange
Punti di ebollizione 249°C
Odore Characteristic
Quantità 50 g
Numero UN UN1325
Sensibilità Air and moisture sensitive
Indice di Merck 14,4037
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 186.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ferrocene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .