Learn More
Ferroin indicator solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15614240 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15614240
Marca: Honeywell-Fluka 34531100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Redox Indicator, Reag. Ph. Eur., E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14634-91-4
Formula molecolare C36H24FeN6O4S
Molecular Weight (g/mol) 692.53
Numero MDL MFCD00036428
InChI Key CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ferroin indicator solution
Quantità 100 mL
Formula lineare [Fe(C12H8N2)3]SO4
Numero UN UN3082
IUPAC Name iron(2+);1,10-phenanthroline;sulfate
Peso formulazione 692.52g/mol
Identificativo prodotto
  • Ferroin indicator solution
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate