Learn More
Ferroin Solution, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12920424 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12920424
Marca: Fisher Chemical RP 084 100
Edge
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Quantità 100 mL
Identificativo prodotto
  • Ferroin Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1038100 (RP 084)
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,10-phenanthrolinehydrochloride monohydrate, ferrous sulfate heptahydrate