Learn More
Trajan™ Shimadzu 14A Split / Splitless FocusLiner
Codice prodotto. p-8014029
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12924001
Marca: Trajan™ 092065
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimazdu instruments
Specifica
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 99 mm
Product Type Split/Splitless Focus Liner
Diametro (sistema metrico) interno 3.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm