Learn More
Thermo Scientific™ Ghiere per strumenti Agilent™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
100% grafite
15% Graphite, 85% Vespel
15% grafite/85% Vespel
Diametro (sistema metrico):
Da 0.1 a 0.25 mm
Da 0.1 a 32 mm
Da 0.45 a 0.53 mm
For 0.32 mm ID column
For 0.45 to 0.53 mm ID column
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Le ghiere Thermo Scientific™ per strumenti Agilent™ garantiscono prestazioni ottimali agli strumenti GC Agilent. Sono disponibili in due diversi materiali e in diverse dimensioni per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di strumenti e applicazioni.
- Available in 100% graphite ferrules, 15% graphite/85% vespel
- Ferrules for different types of injectors and detectors
Ordering Information
Packaged in contaminant-free, individual blister packs.
Specifica
Specifica
| Tipo | Ferrule |
| Diametro (sistema metrico) | For 0.45 to 0.53 mm ID column |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SSL Injectors and detectors of Thermo Scientific TRACE 1300/1600 series or Agilent GC instruments |
| Materiale | 15% Graphite, 85% Vespel |
| Quantità | Pack of 10 |