Learn More
MP Biomedicals Fetal Bovine Serum (FBS)
Codice prodotto. 15799170 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15799170
Marca: MP Biomedicals 092910154
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used in a broad range of cell culture applications for promoting/enhancing growth/survival.
  • FBS provides many non-defined growth promoting and survival enhancing factors to cells in culture.
  • For cell culture, mammalian cell culture, source of growth promoting and survival enhancing factor.
  • Golden brown liquid.
  • Sterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Golden brown
Content And Storage Store at -20°C
Forma Liquid
Quantità 500 mL
Concentrazione Protein: 3.4 - 4.6%
Sterilità Sterile
Formulazione Liquid; Glucose: 137 mg/dL; Sodium: 140 meq/L; Potassium: 10.6 meq/L; Chloride: 103 meq/L; B.U.N.: 15 mg/dL; Creatinine: 2.7 mg/dL; Uric Acid: 2.3 mg/dL; Calcium: 14.0 mg/dL; Phosphorus: 9.9 mg/dL; Albumin: 1.9 gm/dL; Total Bilirubin: 0.2 mg/dL; ALT (SGPT): 5 IU/L; Alkaline phosphatase: 261 IU/L; AST (SGOT): 43 IU/L; LDH: 556 IU/L; Cholesterol: 31 mg/dL; Triglycerides: 57 mg/dL.
Da utilizzare con (applicazione) Cell culture. Mammalian cell culture. Source of growth promoting and survival enhancing factor.
pH pH 6.7-7.6